MICROFLEX® 31-103 Guanti Monouso Compostabili
Product Details & Documents
I guanti MICROFLEX® 31-103 raggiungono oltre il 90% di biodegradazione entro 180 giorni in impianti di compostaggio industriale.
- Formulazione a base biologica PLA (acido polilattico) che riduce l’impatto ambientale
- Certificazione EN 13432 per guanti compostabili certificati
- Prodotti in Portogallo (UE); a sostegno della produzione locale
Offrendo protezione certificata, sono l’unico prodotto a base PLA sul mercato con certificazioni EN ISO 374-1 Tipo C e EN ISO 374-5 per virus. Questi guanti ecologici sono confezionati in sacchetti compostabili da 200 pezzi per ridurre i rifiuti di imballaggio. Il loro processo di produzione utilizza il 100% di energia verde da energia solare e idroelettrica.
Per ridurre i rischi di allergie, questi guanti non contengono siliconi né acceleranti e sono privi di allergeni.
Certifications: CE 0493, EN 13432, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-Approvazione contatto alimentare USA, Contatto alimentare, ISO 9001, OK compost INDUSTRIAL (TUV Austria), UKCA 0321.
Packaging: