ContactUsLinkComponent
Cole Parmer® Stuart MP-800 Automatic Digital Melting Point Apparatus
undefined
Cole Parmer® Stuart MP-800 Automatic Digital Melting Point Apparatus
  • Catalog No:
  • STUA03013-03
  • STUA03013-02
  • Risoluzione:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Display:
  • 7" high-definition colour
  • 7" high-definition colour
  • Velocità di riscaldamento:
  • approximately 6 mins from 50...350 °C
  • approximately 6 mins from 50...350 °C
  • Tempo di riscaldamento:
  • ~6 mins from 50...350 °C
  • Interfaccia:
  • USB, for flash drive
  • USB, for flash drive
  • Temperatura:
  • Ambient...400 °C
  • Ambient...400 °C
  • Sensore di temperatura:
  • 1000 Ω Pt RTD
  • 1000 Ω Pt RTD
  • Alimentazione:
  • 120/230 VAC, 50/60 Hz
  • 120/230 VAC, 50/60 Hz
  • L×P×A:
  • 300×164×360 mm
  • 300×164×360 mm
Frequently Bought Together