Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharma Scoops
Pharma Scoops
Nome del fornitore:   BOCHEM
Pharma Scoops
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Pharma Scoops
4 varianti
Product Details & Documents
These scoops are made from V4A steel.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Highly polished
  • With seamless fixed handle
Ideal for sample taking in the pharmaceutical industry.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Lunghezza
    Larghezza
    Disponibilità
    Price
  • BOCH8860
    Pharma scoop
    Pharma scoop
    100 ml
    100 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 193.00
    SFr. 193.00
    1 * 1 ST
       SFr. 193.00
  • BOCH8861
    Pharma scoop
    Pharma scoop
    450 ml
    150 mm
    75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 214.00
    SFr. 214.00
    1 * 1 ST
       SFr. 214.00
  • BOCH8862
    Pharma scoop
    Pharma scoop
    1000 ml
    235 mm
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 264.00
    SFr. 264.00
    1 * 1 ST
       SFr. 264.00
  • BOCH8863
    Pharma scoop
    Pharma scoop
    2500 ml
    250 mm
    135 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 278.00
    SFr. 278.00
    1 * 1 ST
       SFr. 278.00