Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Mini agitatori Vortex
VWR®, Mini agitatori Vortex
Mini agitatore Vortex, Provette fino a Ø 30 mm
Catalog # 444-1337
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Mini agitatori Vortex
Catalog # 444-1337
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Mini agitatori Vortex
VWR®, Mini agitatori Vortex
Mini agitatore Vortex, Provette fino a Ø 30 mm
Price
SFr. 173.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Il mini vortex mixer è il vortex ideale per ogni laboratorio grazie alle dimensioni compatte, facilità d’uso e prezzo conveniente. La velocità fissa di 3000 min⁻¹ garantisce che non si rinunci a nessuna potenza di miscelazione.
  • Estremamente compatto e facile da usare
  • Vortex potente per provette fino a Ø 30 mm
  • Base in acciaio raffinato progettata per garantire stabilità del prodotto
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Specifications
  • Descrizione:
    Mini agitatore Vortex
  • Per:
    Provette fino a Ø 30 mm
  • Cat. No.:
    444-1337
  • Ampiezza di agitazione:
    4,5 mm
  • Velocità:
    3000 min⁻¹
  • Peso:
    0,55 kg
  • Dimensioni:
    96×85 mm
  • Capacità:
    80 ml