Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Tech Indicator® underglove
Supplier: MOLNLYCKE HEALTH CARE
Certificates
About this item
These sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel® PI Tech overglove to form a Breach Indication System. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5)/EU GMP Grade A environments.
- Blue underglove can be worn together with Biogel® PI Tech to form a Breach Indication System
- Exceed industry standard for force at break, tensile strength, and elongation
- Tested and cleared for use with chemotherapy agents
- Synthetic polyisoprene
- Biogel® hydrogel polymer coating for easy donning
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Ideal for use in controlled environments, in medical and research laboratories, in the pharma industry, as well as in biotechnology.
Certifications: EN 455, ASTM D3577, ISO 10282, EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, AQL 0,65, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, ASTM F1671, Allergenicity ISO 10993, Pyrogenicity ASTM D7102, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420.
Packaging: One pair per pack, in a high quality polyethylene inner wrap, packed into a film pack. 25 pairs per inner LDPE polybag f; 2 inner LDPE polybags are packed in an outer LDPE polybag. Four outer polybags per transit case, total of 200 pairs.
Specifications
- Catalog No:
- 112-6372
- 112-6373
- 112-6374
- 112-6375
- 112-6376
- 112-6377
- 112-6362
- 112-6363
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- Lattice/senza lattice:
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Senza lattice
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Classe di cleanroom:
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- Tipo polsino:
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Spessore polsino:
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- 0,21 mm
- Spessore delle dita:
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- 0,28 mm
- Spessore palmo:
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- 0,26 mm
- Resistenza tessile:
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- 28 MPa
- Allungamento finale:
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- 1090
- Norma EN:
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
- Certificazione ambientale:
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001
- FCS, ISO 14001