Elastic adjustable cam-lock wrist band
Codice catalogo 115-3039
Nome del fornitore: DESCO
Specifiche
- Colore:blu
- Descrizione:Elastic adjustable cam-lock wrist band, 10 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- Versatile; metal back or plastic back
- Metal helps contact to dry skin - insert plastic cover if there are metal-on-skin issues
- Adjustable band to suit wrist circumference of 130 to 180 mm
- 10 mm stud connector only