Filling for Sandbath, GEST
Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm, 4000 W, 440×590 mm, ST 92-2
Codice catalogo 453-2232
Nome del fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Vai a
Product Details & Documents
This special sand filling enables even heating.
Specifiche
- Potenza di riscaldamento:4000 W
- Descrizione:Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
- Seq:011
- Dimensioni lastra:440×590 mm
- Tipo:ST 92-2
- Range di temperatura:50…300 °C
- Cat. No.:453-2232
- Peso:27 kg
- Modello:ST 92-2
- Potenza:4000 W
- Bagno L×P×A:440×590×50 mm
- L×P×A:442×592×220 mm