Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Secchi
Lid for 10 L Bucket
Lid for 10 L Bucket
Lid for 10 L Bucket
USBE4510
:
USBECK Laborgeräte
Lid for 10 L Bucket
USBE4510
:
USBECK Laborgeräte
Descrizione:
Lid for 10 L bucket, stainless steel
Conf:
1
Ø:
295 mm
Stainless steel.