Orders LinkContactUsLinkComponent
Printer Paper
Printer Paper
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Printer Paper
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Certificates
5 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • HEWL5181-1219
    Perforated paper, 8,5×11" rolls, inkjet for Agilent 3397A, 3396 series II, and 3396A/B/95/94
    Perforated paper, 8,5×11" rolls, inkjet for Agilent 3397A, 3396 series II, and 3396A/B/95/94
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ROU
    1 * 4 ROU
  • HEWL5181-1255
    Perforated paper, A4 size rolls, inkjet, for Agilent 3397A, 3396 series III, 3396A and B, 3395, 3394
    Perforated paper, A4 size rolls, inkjet, for Agilent 3397A, 3396 series III, 3396A and B, 3395, 3394
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ROU
    1 * 4 ROU
  • HEWL5080-8800
    Thermal paper, blue print, for Agilent 3390/92/93
    Thermal paper, blue print, for Agilent 3390/92/93
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 4 ROU
    1 * 4 ROU
  • HEWL5062-3561
    Z-fold paper, 8,5×11" rolls, for Agilent 3397A, 3396 series II, and 3396A/B/95/94
    Z-fold paper, 8,5×11" rolls, for Agilent 3397A, 3396 series II, and 3396A/B/95/94
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
  • HEWL9270-0658
    Thermal Z-fold paper, black print, 8,5×11", for Agilent 338X/5830/3370
    Thermal Z-fold paper, black print, 8,5×11", for Agilent 338X/5830/3370
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 8 ST
    1 * 8 ST