pH Cleaning Solution Set
Codice catalogo HAMI238290
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 SET
- Descrizione:Kit di soluzioni detergenti (2 soluzioni A+B da 500 ml + 1 soluzione di conservazione da 500 ml)
- Seq:23
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A two-part cleaning solution for all glass membrane pH sensors. pH Cleaning solution A contains sodium hydroxide (<3%), pH cleaning solution B contains hydrochloric acid (4%).
Also includes storage solution.
Delivery: Includes 2 × 500 ml A+B cleaning solutions + 1 × 500 ml storage solution.