ContactUsLinkComponent
Cleaning and Storage Solutions
Cleaning and Storage Solutions
Codice catalogo 662-9223
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Numero CAS:  
undefined
Cleaning and Storage Solutions
Codice catalogo 662-9223
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    500 ml
  • Descrizione:
    Soluzione per la conservazione degli elettrodi, 500 ml
  • Seq:
    22
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor response time after storage as well as prevent any biological growth.