ContactUsLinkComponent
Microcentrifuge, Refrigerated, 5427 R (IVD marked)
Microcentrifuge, Refrigerated, 5427 R (IVD marked)
Supplier:  EPPENDORF
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Microcentrifuge, Refrigerated, 5427 R (IVD marked)
Supplier:  EPPENDORF
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 521-4274
  • 521-4270
  • 521-4278
  • Modello:
  • 5427 R
  • 5427 R
  • 5427 R
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
  • Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
  • Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
  • Capacità max.:
  • 48×1,5/2,0 ml (with rotor FA-45-48-11)
  • 48×1,5/2,0 ml (with rotor FA-45-48-11)
  • 48×1,5/2,0 ml (with rotor FA-45-48-11)
  • Velocità max. - rotore angolare:
  • 16220 min⁻¹ (FA-45-24-11)
  • 16220 min⁻¹ (FA-45-24-11)
  • 16220 min⁻¹ (FA-45-24-11)
  • RCF max. - rotore angolare:
  • 25000 ×g (FA-45-24-11)
  • 25000 ×g (FA-45-24-11)
  • 25000 ×g (FA-45-24-11)
  • Temperatura:
  • –11...+40 °C
  • –11...+40 °C
  • –11...+40 °C
  • Tempo di accelerazione/frenata:
  • 18/18 s (rotor FA-45-24-11)
  • 18/18 s (rotor FA-45-24-11)
  • 18/18 s (rotor FA-45-24-11)
  • Timer:
  • 10 s - 9:59 h
  • 10 s - 9:59 h
  • 10 s - 9:59 h
  • Livello di rumorosita:
  • <54 dB(A)
  • <54 dB(A)
  • <54 dB(A)
  • Alimentazione:
  • 230 V; 50 - 60 Hz
  • 230 V; 50 - 60 Hz
  • 230 V; 50 - 60 Hz
  • Consumo energetico:
  • 550 W
  • 550 W
  • 550 W
  • L×P×A:
  • 319×540×254 mm
  • 319×540×254 mm
  • 319×540×254 mm
  • Peso:
  • 30 kg
  • 30 kg
  • 30 kg
  • Certificazione ambientale:
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
Specifications
Related Information
Product Information
Frequently Bought Together