J.T.Baker®, Robotic Tips, Type HT 2
Nome del fornitore: Avantor
Certificati
Informazioni su questo articolo
Suitable for use on third party robotic instruments Hamilton Microlab Star and Nimbus. Available in conductive version, with or without filter.
- Manufactured under cleanroom conditions (cleanroom Class 8)
- State-of-the-art quality control
- Ideal for high throughput analysis
- Barcoded trays for automated identification
- Packed in blister
J.T.Baker® robotic tips type HT 2 are suitable for third party robotic instruments Hamilton Microlab Star, Nimbus, and other robotic instruments using Hamilton’s CO-RE or CO-RE II pipetting head.
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.
Hamilton, Microlab Star™, Nimbus® and CO-RE® are registered trademarks of Hamilton company.
Specifiche
- Catalog No:
- 49009-0115
- 49009-1015
- 49009-1115
- 49010-0015
- 49010-0115
- 49010-1015
- 49008-0015
- 49010-1115
- 49008-0115
- 49008-1015
- 49008-1115
- 49009-0015
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together