Orders LinkContactUsLinkComponent
External thread cryogenic vials
External thread cryogenic vials
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Corning
External thread cryogenic vials
Nome del fornitore:  Corning
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
External thread cryogenic vials
5 varianti
Product Details & Documents
These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to –196 °C.
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • 2 ml self-standing vials are available in five cap colors.
  • Vials may be color coded with inserts
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation.
Caution: Do not use cryogenic vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store vials in the vapor phase above the liquefied gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 734-1854
  • 734-1855
  • 734-1856
  • 734-1857
  • 734-1858
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Tappo incluso
    Colore tappo
    Disponibilità
    Price
  • 734-1854
    Con base d'appoggio
    Con base d'appoggio
    1,20 ml
    fondo conico
    Yes
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 444.00
    SFr. 444.00
    1 * 500 ST
       SFr. 444.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1854
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • 734-1855
    Con base d'appoggio
    Con base d'appoggio
    2,00 ml
    fondo sferico
    Yes
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 444.00
    SFr. 444.00
    1 * 500 ST
       SFr. 444.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1855
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • 734-1856
    Senza base d'appoggio
    Senza base d'appoggio
    2,00 ml
    fondo sferico
    Yes
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 444.00
    SFr. 444.00
    1 * 500 ST
       SFr. 444.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1856
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • 734-1857
    Con base d'appoggio
    Con base d'appoggio
    4,00 ml
    fondo sferico
    Yes
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 547.00
    SFr. 547.00
    1 * 500 ST
       SFr. 547.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1857
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
  • 734-1858
    Con base d'appoggio
    Con base d'appoggio
    5,00 ml
    fondo sferico
    Yes
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 568.00
    SFr. 568.00
    1 * 500 ST
       SFr. 568.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1858
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Produzione a basso impatto
Cap inserts
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • colori assortiti
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 58.20
    SFr. 58.20
    1 * 500 ST
       SFr. 58.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 56.90
    SFr. 56.90
    1 * 500 ST
       SFr. 56.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 56.90
    SFr. 56.90
    1 * 500 ST
       SFr. 56.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 56.90
    SFr. 56.90
    1 * 500 ST
       SFr. 56.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 56.90
    SFr. 56.90
    1 * 500 ST
       SFr. 56.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 56.90
    SFr. 56.90
    1 * 500 ST
       SFr. 56.90