Deep well and assay plates, Axygen®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
Axygen® deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage.
- 0,6 ml deep well plate
- ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - footprint dimensions
- Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to −80 °C.
Specifications
- Catalog No:
- 736-0335
- 736-0344
- 738-0187
- 737-0159
- 738-0185
- 736-0345
- 736-0357
- 732-1370
- 732-1373
- 738-0186
- 732-1372
- 736-0349
- 736-0348
- 736-0339
- 736-0358
- 736-0359
- 738-1000
- 736-0332
- 732-1371
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa