Orders LinkContactUsLinkComponent
Clipboards
Nome del fornitore:   TEKNOMEK
Clipboards
Nome del fornitore:  TEKNOMEK
Certificates
8 varianti
Product Details & Documents
The clipboards come in a range of options.
  • Brushed dull polish finish
  • Spring loaded stainless steel clip
  • Available in portrait or landscape
  • Material: Fully welded 304-grade stainless steel
The stainless steel clipboards come in sizes A4 and A3, and can be supplied with or without a clip at the back to hang them from our hanging rails.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×A
    Disponibilità
    Price
  • TEKMWW0200/SSC/L
    Clipboard, A4 landscape
    Clipboard, A4 landscape
    240×400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • TEKMWW0200SSCCLIPL
    Clipboard, A4 landscape with backclip
    Clipboard, A4 landscape with backclip
    240×400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • TEKMWW0200/SSC
    Clipboard, A4 portrait
    Clipboard, A4 portrait
    240×400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • TEKMWW0200SSCCLIP
    Clipboard, A4 portrait with backclip
    Clipboard, A4 portrait with backclip
    240×400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • TEKMWW0205/SSC/L
    Clipboard, A3 landscape
    Clipboard, A3 landscape
    350×470 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • TEKMWW0205LSSCCLIP
    Clipboard, A3 landscape with backclip
    Clipboard, A3 landscape with backclip
    350×470 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • TEKMWW0205/SSC
    Clipboard, A3 portrait
    Clipboard, A3 portrait
    350×470 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • TEKMWW0205SSCCLIP
    Clipboard, A3 portrait with backclip
    Clipboard, A3 portrait with backclip
    350×470 mm