Disposable flat bottom culture tubes, screw cap style, bulk pack, PYREX®
Anbieter: Corning
Zertifikate
Über diesen Artikel
Tube has flat bottom and comes without marking spot. Tubes are made of borosilicate glass and are sold without caps.
Technische Daten
- Catalog No:
- 734-4237
- 734-4238
- 734-4236
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
Technische Daten
Frequently Bought Together