96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
Specifications
- Catalog No:
- 734-1549
- CORN4591
- 734-1622
- 734-4169
- 734-1666
- 734-1662
- 732-5596
- 734-1665
- 734-1664
- 734-1667
- 734-1643
- 734-1663
- 734-4171
- 734-4117
- 734-4153
- CORN3789A
- 732-5517
- 732-5515
- 734-1623
- 732-5522
- 734-1626
- 734-1625
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together