Fibronectin 96-well clear flat bottom TC-treated microplates, Corning® BioCoat®
Codice catalogo 734-0126
Nome del fornitore: Corning
Specifiche
- N. di pozzetti:96
- Confezione:5 plates
- Sterili:-
- Colore:trasparente
- Descrizione:Piastre a 96 pozzetti
- Seq:03
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 - Bedford
- Superficie coltura:0,32 cm²
- Conf:5