ContactUsLinkComponent
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Food processing gloves, AlphaTec® 37-320
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE37-320/11
  • ANSE37-320/7
  • ANSE37-320/8
  • ANSE37-320/9
  • ANSE37-320/10
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Materiale:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Finitura:
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • NBR coating
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Spessore palmo:
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • 0,2 mm
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2001X)
  • Sterilità:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +