Corning® Disposable Phenolic Threaded Screw Cap with Rubber Liners, Corning
Nome del fornitore: Corning
Certificati
Informazioni su questo articolo
These disposable Corning® caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C
- Available in different sizes
They are provided with a white rubber liner.
Specifiche
- Catalog No:
- 734-4257
- 734-4256
- 734-4255
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- I-RECs, ISO 14001 - Monterrey