Centrifuge tubes, 15 ml, Corning®
Nome del fornitore: Corning
Certificati
Informazioni su questo articolo
Corning® 15 ml clear centrifuge tubes are provided without caps for ease of use in automated or other applications where non pre-attached caps are desired.
- Black printed graduations and a large white marking spot
- Maximum RCF is 12000×g
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off flat top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design for easier gripping. This leak-proof design comes with a revolutionary plug feature that virtually eliminates all seepage when used under recommended conditions.
Ordering information: Foam racks and CentriStar™ caps can be purchased separately.
Packaging: Bulk packed 25 per resealable zip lock bag.
Specifiche
- Catalog No:
- 734-1862
- 734-1814
- 734-1813
- 525-0477
- 734-1867
- 734-1812
- 734-1866
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together