Corning® Gosselin™ Autoclave Bags
Supplier: Corning
Certificates
About this item
These autoclave bags are made of PP.
- Every bag is 40 µm thick
- Thermal resistance of 134 °C
- Wide range of volumes available (3000 to 33000 ml)
- Nonsterile
Bags must not be tightly sealed to withstand the temperature recommended for 20 minutes in autoclave.
Specifications
- Catalog No:
- 129-0138
- 129-0141
- 129-0144
- 129-0132
- 129-0135
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre