L(+)-Lisina monocloridrato ≥98.5% FCC
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:657-27-2
:
Formula:H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Numero MDL:MFCD00064564
:182.65 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (C₆H₁₄N₂O₂.HCl; Dried Basis):98.5 - 101.5 %
- Optical Rotation, @ 20D:+20.3 to +21.5
- Lead:max. 5 mg/kg
- Loss On Drying:max. 1.0 %
- Residue On Ignition:max. 0.2 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together