Potassio diidrogeno fosfato ≥98.0% FCC
SPCMP1382-500GM
:
- Tipo di conf.:Poly bottle
- Conf:500 g
- Seq:3645
- Assay (Dried Basis):98.0 % min.
- Arsenic (As):max.3 mg/kg
- Fluoride:max. 10 mg/kg
- Insoluble Substances:max. 0.2 %
- Lead (Pb):max. 2 mg/kg
:
:136.09 g/mol
:Ambiente
:7778-77-0
:KH₂PO₄
:MFCD00011401