Dimetilsolfossido ≥99.8%, SPECTRONORM® per spettroscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:67-68-5
:
Formula:(CH₃)₂SO
Numero MDL:MFCD00002089
:78.14 g/mol
IndexMerck:13,03285
Punto di ebollizione:189 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:18.5 °C
Densità:1.101 g/cm³ (20 °C)
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
Punto di infiammabilità:87 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-664-3
REACH:01-2119431362-50
Specifiche
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity (GC):min. 99.8%
- Evaporation residue:max. 0.0004%
- Water :max. 0.05%
- Color (Haz):max. 10
- Acidity (meq/g):max. 0.0002
- Alkalinity (meq/g):max. 0.0002
- Transmission (270 nm):min. 35%
- Transmission (280 nm):min. 50%
- Transmission (310 nm):min. 80%
- Transmission (330 nm):min. 90%
- Transmission (from 350 nm):min. 97%
- Absorbance (270 nm):max. 0.46
- Absorbance (280 nm):max. 0.30
- Absorbance (310 nm):max. 0.10
- Absorbance (330 nm):max. 0.05
- Absorbance (from 350 nm):max. 0.013
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottoSDS_IT_CH_VWRC91258.pdf sds_VWRC91258
Scheda di sicurezza
spec_VWRC91258.260 spec_VWRC91258.320
Specifiche del prodotto
Frequently Bought Together