MIU medium base dehydrated culture media
Codice catalogo HIMEM1076-500G
Nome del fornitore: HIMEDIA
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:500 g
- Descrizione:MIU medium base
- Seq:01
Specifiche
Informazioni su questo articolo
For the detection of motility and urease and indole production.
- Microbiological culture media
- 500 g poly bottles