Orders LinkContactUsLinkComponent
TCBS agar
TCBS agar
TCBS agar, 500 g
Catalog # HIMEM189-500G
Supplier:   HIMEDIA
TCBS agar
Catalog # HIMEM189-500G
Supplier:  HIMEDIA
CAS Number:  
TCBS agar
TCBS agar, 500 g
CAS Number:  
Price
SFr. 123.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
TCBS agar, granulated is recommended for the selective isolation and cultivation of V. cholerae and other enteropathogenic Vibrio's causing food poisoning.
Specifications
Specifications
  • Conf:
    500 g
  • Descrizione:
    TCBS agar
  • Cat. No.:
    HIMEM189-500G
  • Temperatura di conservazione:
    20...30 °C
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..