Capping Reagente 84/16 Tetrahydrofuran/N-Methylimidazole (v/v), BioSyn™ for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Codice catalogo HONCBR650-4X2.5L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:10 L
- Seq:5114
- Pk Info:4x 2.5 L
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
Densità:0.910 g/cm3 (25 °C)
Punto di infiammabilità:–15 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:2924
ADR:3,II
:GHS07
:GHS05
:GHS08
:GHS02