Capping Reagente, BioSyn™ for DNA/RNA synthesis, Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
:
Densità:0,827 g/cm3 (20 °C)
UN:2924
ADR:3,II
:GHS07
:GHS05
:GHS08
:GHS02
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:complying
- Identity (IR):complying
- Assay Of Acetonitrile:79.0 - 81.0 Vol.%
- N-methylimidazole (GC):19.0 - 21.0 Vol.%
- Triazine:Max. 20 ppm
- Water (Karl Fischer):Max. 50 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together