Acetone, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
HONC24201B-500L
:
- Tipo di conf.:Stainless steel IBC, returnable
- Conf:500 L
- Seq:5675
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
:
:58.08 g/mol
:55…57 °C (1,013 hPa)
:–95 °C
:0.79 g/cm3 (20 °C)
:–17 °C
:Ambiente
:200-662-2
:1090
:3,II
:GHS07
:GHS02
:67-64-1
:CH₃COCH₃
:MFCD00008765