ter-Butil metil etere ≥99.7%, SPECTRONORM® per spettroscopia
Codice catalogo 88441.290
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (GC):min. 99.7%
- Water :max. 0.02%
- Residue:max. 0.0001%
- Colour (APHA):max. 10
- Alkalinity (meq/g):max. 0.0002
- Acidity (meq/g):max. 0.0002
- Fluorescence (as quinine at 254 nm):max. 1 ppb
- Fluorescence (as quinine at 365 nm):max. 1 ppb
- UV (Transmission) (220 nm):min. 10%
- UV (Transmission) (235 nm):min. 50%
- UV (Transmission) (255 nm):min. 80%
- UV (Transmission) (270 nm):min. 90%
- UV (Transmission) (300-400 nm):min. 99%
- Manufactured and filled under nitrogen:0
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:88.15 g/mol
IndexMerck:13,06059
Punto di ebollizione:55.2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–108.6 °C
Densità:0.7405 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:−28 °C
EINECS:216-653-1
UN:2398
ADR:3,II
:Packaged under nitrogen.
:GHS02
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:1634-04-4
Formula:(CH₃)₃COCH₃
Numero MDL:MFCD00008812