Orders LinkContactUsLinkComponent
GemCell™ U.S. Human Serum AB
GemCell™ U.S. Human Serum AB
Nome del fornitore:   GEMINI BIO-PRODUCTS
GemCell™ U.S. Human Serum AB
Nome del fornitore:  GEMINI BIO-PRODUCTS
Certificates
GemCell™ U.S. Human Serum AB
2 varianti
Product Details & Documents
GemCell™ human serum AB is collected from healthy male donors of the AB serotype at FDA-licensed facilities in the United States. This material is defibrinated from source plasma AB. All donor units are tested for viral markers and found to be non-reactive.
  • 0,1 µm sterile-filtered
  • Gamma irradiation available
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 100-512-100
  • GEMB100-512G-100
  • Origine:
  • US
  • US
  • Temperatura di conservazione:
  • Store frozen at −20…−10 °C
  • Store frozen at −20...−10 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • 100-512-100
    U.S. human serum AB
    U.S. human serum AB
    Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 328.00
    SFr. 328.00
    1 * 100 mL
       SFr. 328.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    100-512-100
    Origine
    US
    Temperatura di conservazione
    Store frozen at −20…−10 °C
  • GEMB100-512G-100
    U.S. human serum AB, gamma-irradiated
    U.S. human serum AB, gamma-irradiated
    Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 655.00
    SFr. 655.00
    1 * 100 mL
       SFr. 655.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GEMB100-512G-100
    Origine
    US
    Temperatura di conservazione
    Store frozen at −20...−10 °C