Orders LinkContactUsLinkComponent
Asparagine, Reference Standards
Asparagine, Reference Standards
Nome del fornitore:   USP
Asparagine, Reference Standards
Nome del fornitore:  USP
Certificates
Asparagine, Reference Standards
3 varianti
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • 1043502.
  • 1043513.
  • 1043524.
  • Descrizione:
  • Asparagine Anhydrous
  • Asparagine Monohydrate
  • Asparagine Related Compound A
  • Synonym(s):
  • 2,2'-(3,6-dioxopiperazine-2,5-diyl)diacetamide
  • Forma fisica:
  • Solid, white powder
  • CAS No.:
  • 70-47-3
  • 5794-13-8
  • 98490-54-1
  • Formula:
  • C₄H₈N₂O₃
  • C₈H₁₂N₄O₄
  • Condizioni di conservazione:
  • Refigerator
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Standard
    Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1043502.
    Asparagine Anhydrous
    Asparagine Anhydrous
    USP reference standard
    Bottiglia di vetro
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 493.00 SFr.
    493.00 SFr.
    1 * 200 mg
       493.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1043502.
    Descrizione
    Asparagine Anhydrous
    Synonym(s)
    Forma fisica
    CAS No.
    70-47-3
    Formula
    C₄H₈N₂O₃
    Condizioni di conservazione
  • 1043513.
    Asparagine Monohydrate
    Asparagine Monohydrate
    USP reference standard
    Bottiglia di vetro
    200 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 501.00 SFr.
    501.00 SFr.
    1 * 200 mg
       501.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1043513.
    Descrizione
    Asparagine Monohydrate
    Synonym(s)
    Forma fisica
    CAS No.
    5794-13-8
    Formula
    Condizioni di conservazione
  • 1043524.
    Asparagine Related Compound A
    Asparagine Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 546.00 SFr.
    546.00 SFr.
    1 * 10 mg
       546.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1043524.
    Descrizione
    Asparagine Related Compound A
    Synonym(s)
    2,2'-(3,6-dioxopiperazine-2,5-diyl)diacetamide
    Forma fisica
    Solid, white powder
    CAS No.
    98490-54-1
    Formula
    C₈H₁₂N₄O₄
    Condizioni di conservazione
    Refigerator