Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitroglycerin, Reference Standards
Nitroglycerin, Reference Standards
Nome del fornitore:   USP
Nitroglycerin, Reference Standards
Nome del fornitore:  USP
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • 1213148.
  • 1213159.
  • 1445571.
  • 1445584.
  • Descrizione:
  • 1,2-Dinitroglycerin
  • 1,3-Dinitroglycerin
  • 1-Mononitroglycerin
  • 2-Mononitroglycerin
  • CAS No.:
  • 621-65-8
  • 623-87-0
  • 624-43-1
  • 620-12-2
  • N. ONU:
  • 1648
  • 1648
  • 1648
  • 1648
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Standard
    Pk Info
    Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1213148.
    1,2-Dinitroglycerin
    1,2-Dinitroglycerin
    USP reference standard
    2 ampules x 1 mL
    Ampule
    2 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 mL
    1 * 2 mL - SFr. 1’330.00
    SFr. 1’330.00
    1 * 2 mL
       SFr. 1’330.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1213148.
    Descrizione
    1,2-Dinitroglycerin
    CAS No.
    621-65-8
    N. ONU
    1648
  • 1213159.
    1,3-Dinitroglycerin
    1,3-Dinitroglycerin
    USP reference standard
    2 ampules x 1 mL
    Ampule
    2 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 mL
    1 * 2 mL - SFr. 1’330.00
    SFr. 1’330.00
    1 * 2 mL
       SFr. 1’330.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1213159.
    Descrizione
    1,3-Dinitroglycerin
    CAS No.
    623-87-0
    N. ONU
    1648
  • 1445571.
    1-Mononitroglycerin
    1-Mononitroglycerin
    USP reference standard
    2 ampules x 1 mL
    Ampule
    2 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 mL
    1 * 2 mL - SFr. 1’330.00
    SFr. 1’330.00
    1 * 2 mL
       SFr. 1’330.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1445571.
    Descrizione
    1-Mononitroglycerin
    CAS No.
    624-43-1
    N. ONU
    1648
  • 1445584.
    2-Mononitroglycerin
    2-Mononitroglycerin
    USP reference standard
    2 ampules x 1 mL
    Ampule
    2 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 mL
    1 * 2 mL - SFr. 1’290.00
    SFr. 1’290.00
    1 * 2 mL
       SFr. 1’290.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    1445584.
    Descrizione
    2-Mononitroglycerin
    CAS No.
    620-12-2
    N. ONU
    1648