ContactUsLinkComponent
General purpose upright freezers, TSG series
General purpose upright freezers, TSG series
Nome del fornitore:  Thermo Scientific
Certificati
undefined
General purpose upright freezers, TSG series
Nome del fornitore:  Thermo Scientific
Vendita a tempo limitato
Gli articoli selezionati di seguito sono attualmente in vendita
Specifiche
  • Catalog No:
  • 471-1328
  • 471-1326
  • 471-1333
  • 471-1322
  • 471-1320
  • 471-1331
  • Modello:
  • TSG400FESCV
  • TSG400FESBV
  • TSG700FESCV
  • TSG1500FESCV
  • TSG1500FESBV
  • TSG700FESBV
  • Scongelamento:
  • Adaptive defrost
  • Adaptive defrost
  • Adaptive defrost
  • Adaptive defrost
  • Adaptive defrost
  • Adaptive defrost
  • Elettrico:
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • Ripiani/cassetti:
  • 5 shelves
  • 5 shelves
  • 4 shelves
  • 8 shelves
  • 8 shelves
  • 4 shelves
  • Tipo sportello:
  • 1 solid door
  • 1 solid door
  • 1 solid door
  • 2 solid doors
  • 2 solid doors
  • 1 solid door
  • Spina:
  • EU
  • EU
  • EU
  • EU
  • EU
  • EU