Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt), OneQuant™
Codice catalogo 786-082
Nome del fornitore: G-Biosciences
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:8
- Seq:0008
- Pk Info:8x5 mg
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Spacer Arm (Å):11.6
- Reactive Toward:Primary Amine + Sulfhydryl
- Membrane Permeable:No
- Water Soluble:Yes
- Cleavable/ Reversible:No
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:436.37 g/mol
:GHS07
Numero CAS:92921-24-9
Formula:C₁₆H₁₈N₂O₉S
Numero MDL:MFCD00054978