Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Centrifughe
Rotori
Zonal Rotor with Standard Core, Titanium, Ti 15, Optima
Zonal Rotor with Standard Core, Titanium, Ti 15, Optima
Zonal Rotor with Standard Core, Titanium, Ti 15, Optima
521-4164
:
Beckman Coulter
Zonal Rotor with Standard Core, Titanium, Ti 15, Optima
521-4164
:
Beckman Coulter
Descrizione:
Ti-15 Zonal rotor with standard core, titanium
Conf:
1
Per:
Swinging bucket (High Performance)
Max. RPM:
32000
Raggio:
88,9 mm