Optima™ Fixed-Angle Rotor, A-100/18
A-100/18 fixed angle rotor, 6×175 µl, 95000 rpm, 149000×g. Major applications: Fast pelleting of very small samples. For use in Airfuge; Air driven micro ultracentrifuges, Airfuge (ultracentrifugation)
Codice catalogo 521-3813
Nome del fornitore: Beckman Coulter
Vai a
Product Details & Documents
A-100/18 Rotor is an aluminum, anodized silver fixed-angle rotor for use in Beckman Coulter Airfuge air-driven Micro-ultracentrifuges, made of aluminum and anodized silver.
Major applications: Fast pelleting of very small samples. For use in airfuge; air-driven micro-ultracentrifuges.
Specifiche
- Descrizione:A-100/18 fixed angle rotor, 6×175 µl, 95000 rpm, 149000×g. Major applications: Fast pelleting of very small samples. For use in Airfuge; Air driven micro ultracentrifuges
- Per:Airfuge (ultracentrifugation)
- Cat. No.:521-3813
- Raggio:14,7 mm
- No. of tubes accepted:6×13 ml
- Max. RPM:95000
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..