Adaptor, QuickConnect™
QuickConnect™ adaptor, 13,6×2,3 cm, Acciaio inossidabile
Codice catalogo CONT2758
Nome del fornitore: CONTEC
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel adaptor for use with QuickTask™ mops.
- Autoclavable at 121 °C for 30 minutes
The QuickConnect™ adaptor allows users to connect any QuickConnect™ handle to the QuickTask™ polypropylene mop frame.
Specifiche
- Descrizione:QuickConnect™ adaptor
- L×L:13,6×2,3 cm
- Materiale:Acciaio inossidabile