ContactUsLinkComponent
Orbital shakers, Varioshake series
 :  LAUDA
Orbital shakers, Varioshake series
 :  LAUDA
  • Catalog No:
  • LAUDL003141
  • LAUDL003298
  • LAUDL003137
  • LAUDL003143
  • Modello:
  • VS 15 O
  • VS 30 O
  • VS 8 O
  • VS 30 O
  • Movimento di agitazione:
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Velocità di agitazione:
  • 20 - 300 min⁻¹
  • 20 - 200 min⁻¹
  • 20 - 500 min⁻¹
  • 20 - 250 min⁻¹
  • Ampiezza di agitazione:
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 10 mm
  • 32 mm
  • Capacità di carico massima:
  • 15 kg
  • 30 kg
  • 8 kg
  • 30 kg
  • Peso:
  • 18 kg
  • 45 kg
  • 11 kg
  • L×P×A:
  • 480×487×160 mm
  • 705×607×445 mm
  • 350×355×160 mm
  • 705×607×160 mm
  • Dimensioni della piattaforma:
  • 450×450 mm
  • 676×540 mm
  • 330×330 mm
  • 676×540 mm
  • Range della temperatura di esercizio:
  • 10...50 °C
  • 10...50 °C
  • 10...50 °C
  • 10...50 °C
Bi-directional/linear models
Frequently Bought Together