ContactUsLinkComponent
Shaking incubators, Varioshake series
Anbieter:  LAUDA
Zertifikate
undefined
Shaking incubators, Varioshake series
Anbieter:  LAUDA
Technische Daten
  • Catalog No:
  • LAUDL003145
  • LAUDL003146
  • LAUDL003147
  • Modello:
  • VS 60 OI
  • VS 45 OI
  • VS 150 OI
  • Movimento di agitazione:
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Range di temperatura:
  • 28…70 °C
  • 28…70 °C
  • 28…70 °C
  • Stabilità della temperatura:
  • 0,2 ± K
  • 0,2 ± K
  • 0,2 ± K
  • Velocità di agitazione:
  • 20 - 250 min⁻¹
  • 20 - 250 min⁻¹
  • 20 - 250 min⁻¹
  • Carico massimo:
  • 20 kg
  • 20 kg
  • 20 kg
  • Potenza:
  • 0,65 kW
  • -
  • 0,8 kW
  • Potenza riscaldante:
  • 0,5 kW
  • -
  • 0,5 kW
  • Temperatura ambiente consentita:
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • 10...30 °C
  • L×P piattaforma:
  • 450×450 mm
  • 420×270 mm
  • -
  • L×P×A:
  • 559×687×628 mm
  • 710×650×710 mm
  • 930×890×820 mm
  • Peso:
  • 54 kg
  • 72 kg
  • 150 kg
  • Volume della camera:
  • 68 L
  • 36 L
  • 157 L
  • Dimensioni della camera:
  • 450×450×338 mm
  • 420×270×320 mm
  • 674×540×430 mm
  • Ampiezza di agitazione:
  • 30 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
Technische Daten
Frequently Bought Together