Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥94% (by HPLC), Calbiochem®, Millipore®
Codice catalogo 573115-50
Nome del fornitore: Merck Millipore (Calbiochem)
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:50 mg
- Seq:2370
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:436.37 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS07
temperatura di conservazione:Congelamento
Numero CAS:92921-24-9
Formula:C₁₆H₁₈N₂O₉S
Numero MDL:MFCD00054978