Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue float baths, Hydro H 2 P | Avantor
Tissue float baths, Hydro H 2 P
Anbieter:   LAUDA
Tissue float baths, Hydro H 2 P
Anbieter:  LAUDA
Zertifikate
Tissue float baths, Hydro H 2 P
2 Varianten
Product Details & Documents
Tissue float bath for stretching and drying cut tissue samples. Working temperature range of the histology bath is 25 to 80 °C.
  • Temperature displayed on control thermometer at the bath edge
  • Temperature adjustment via rotary knob with temperature scale
  • 1-point temperature controller
  • Low water level protection
  • Black anodised aluminium bath interior
  • Control thermometer with holder as standard
Heater power: Max. 0,3 kW
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 462-0624
  • LAUDL003107
  • Capacità:
  • 1,6 L
  • 1,6 L
  • Range di temperatura:
  • 25...80 °C
  • 25...80 °C
  • Stabilità della temperatura:
  • ±0,5 K
  • ±0,5 K
  • Elettrico:
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • Bagno Ø:
  • 200 mm
  • 200 mm
  • Est. L×P×A:
  • 280×280×100 mm
  • 280×280×100 mm
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • H 2 P Tissue float bath, EU (CEE7/7) plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 666.00
    SFr. 666.00
    1 * 1 ST
       SFr. 666.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    462-0624
    Capacità
    1,6 L
    Range di temperatura
    25...80 °C
    Stabilità della temperatura
    ±0,5 K
    Elettrico
    230 V, 50/60 Hz
    Bagno Ø
    200 mm
    Est. L×P×A
    280×280×100 mm
  • H 2 P Tissue float bath, CH-plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 684.00
    SFr. 684.00
    1 * 1 ST
       SFr. 684.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    LAUDL003107
    Capacità
    1,6 L
    Range di temperatura
    25...80 °C
    Stabilità della temperatura
    ±0,5 K
    Elettrico
    230 V, 50/60 Hz
    Bagno Ø
    200 mm
    Est. L×P×A
    280×280×100 mm