Ammonio nitrato 50 g/L (99,999%) in water, ARISTAR® matrix modifier solution, for graphite furnace AAS
Codice catalogo 91277.154
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:50 mL
- Seq:2370
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:80.04 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:6484-52-2
Formula:NH₄NO₃
Numero MDL:MFCD00011425