Ammonio diidrogeno fosfato 100 g/L in nitric acid 1%, ARISTAR® matrix modifier solution, for graphite furnace AAS
Codice catalogo 91275.154
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:50 mL
- Seq:2370
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
ADR:8,III
:115.03 g/mol
UN:1760
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
Numero MDL:MFCD00003396