Palladium matrix modifier 2 g/L in nitric acid 1% [99,999% Pd(NO₃)₂], ARISTAR® for graphite furnace AAS
Codice catalogo 91280.154
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:50 mL
- Seq:2370
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:1760
ADR:8,III
:GHS07