Beaker tongs, stainless steel
Codice catalogo RSGA80.043.330
Nome del fornitore: RSG
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Conf:1
- Capacità:60 - 150 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
- Electrolytically polished
- Jaws wrapped with organic fleece