ContactUsLinkComponent
TMEM173/MPYS overexpression lysate (adult normal)
Catalog # NOVUNBL1-17038
Anbieter:  Novus Biologicals
CAS-Nummer:  
TMEM173/MPYS overexpression lysate (adult normal)
Catalog # NOVUNBL1-17038
Anbieter:  Novus Biologicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Formato cella:
    Cryopreserved
  • Conf:
    0,1 mg
  • Applicazioni testate:
    WB
Technische Daten
Über diesen Artikel
TMEM173/MPYS Overexpression Lysate (Adult Normal)
Tested Applications: Western Blot.