ContactUsLinkComponent
Human recombinant STING R224 variant (from E. coli)
Human recombinant STING R224 variant (from E. coli)
Catalog # CAYM23593-100
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  
undefined
Human recombinant STING R224 variant (from E. coli)
Catalog # CAYM23593-100
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  
Specifications
  • Conf:
    100 µG
  • Tipo di enzima:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –80 °C
  • Condizioni di spedizione:
    –80 °C, dry ice
  • Nome dell'enzima:
    STING R224 variant
  • Sinonimi degli enzimi:
    Endoplasmic Reticulum Interferon Stimulator, Stimulator of Interferon Genes, TMEM173
  • Purezza:
    ≥70% estimated by SDS-PAGE
  • Peso molecolare:
    28,8 kDa
  • Formulazione:
    50 mM HEPES, pH 8,0, 150 mM sodium chloride, and 10% glycerol